Learn More
Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse B
Aus transparentem PMP mit einer klaren, leicht ablesbaren Kalibrierlinie
23.80 CHF - 42.05 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | PMP |
Anzahl pro Packung | 1 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Klasse | Klasse B |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12453621
|
Azlon™
FDF138N |
1000 ml |
42.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10145234
|
Azlon™
FDF130N |
250 ml |
37.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10554345
|
Azlon™
FDF112N |
25 ml |
23.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10646855
|
Azlon™
FDF136N |
500 ml |
38.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10380025
|
Azlon™
FDF118N |
50 ml |
25.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10566265
|
Azlon™
FDF124N |
100 ml |
26.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kalibriert gemäß ISO 1042, Toleranzen Klasse B
- Mit Stopfen aus Polypropylen
Spezifikation
Durchsichtig | |
1 | |
Klasse B |
PMP | |
Autoklavierbar | |
Stopfen |