Learn More
Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse B
Aus transparentem PMP mit einer klaren, leicht ablesbaren Kalibrierlinie
Marke:  Azlon™ FDF138N
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12453621
  • 42.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Kalibriert gemäß ISO 1042, Toleranzen Klasse B
  • Mit Stopfen aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
PMP
1
Autoklavierbar
Stopfen
1000 ml
310 mm (mit Stopfen)
± 0.8 ml
Klasse B
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse B > Kapazität: 1000 ml