Learn More
Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse B
Aus transparentem PMP mit einer klaren, leicht ablesbaren Kalibrierlinie
Marke: Azlon™ FDF124N
23.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibriert gemäß ISO 1042, Toleranzen Klasse B
- Mit Stopfen aus Polypropylen
Spezifikation
Durchsichtig | |
PMP | |
1 | |
Autoklavierbar | |
Stopfen |
100 ml | |
180 mm | |
±0.2 ml | |
Klasse B |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse B > Kapazität: 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur