Learn More
Cytiva Nassfestes rundes Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 91
Hohe Nassfestigkeit dank der Hinzugabe von chemisch stabilem Harz
155.00 CHF - 439.00 CHF
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 10μm |
Porengröße | 10μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 70 s |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11322875
|
Cytiva
1091-110 |
110 mm | 4000 Stück (unterteilt in 100) |
422.00 CHF
4000 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11370524
|
Cytiva
1091-165 |
165 mm | 1000 Stück (unterteilt in 100) |
194.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11332875
|
Cytiva
1091-125 |
125 mm | 4000 Stück (unterteilt in 100) |
439.00 CHF
4000 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11380524
|
Cytiva
1091-190 |
190 mm | 1000 Stück (unterteilt in 100) |
378.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11372875
|
Cytiva
1091-240 |
240 mm | 1000 Stück (unterteilt in 100) |
376.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11342875
|
Cytiva
1091-150 |
150 mm | 1000 Stück (unterteilt in 100) |
155.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11352875
|
Cytiva
1091-185 |
185 mm | 1000 Stück (unterteilt in 100) |
229.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Hohe Nassfestigkeit durch Zugabe von chemisch stabilem Harz
- Hohe Nassfestigkeit
- Allzweckfilter mit gekreppter Oberfläche
- Für weniger empfindliche Routineanalysen
- Zur Untersuchung von Saccharose in Rohrzucker
Spezifikation
Scheibe | |
10μm | |
70 s | |
91 |
Zellulose | |
10μm | |
Zur Untersuchung von Saccharose in Rohrzucker | |
205μm |