Learn More
Cytiva Nassfestes rundes Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 91
Hohe Nassfestigkeit dank der Hinzugabe von chemisch stabilem Harz
Marke: Cytiva 1091-240
357.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.83000kg
Beschreibung
Hohe Nassfestigkeit durch Zugabe von chemisch stabilem Harz
- Hohe Nassfestigkeit
- Allzweckfilter mit gekreppter Oberfläche
- Für weniger empfindliche Routineanalysen
- Zur Untersuchung von Saccharose in Rohrzucker
Spezifikation
Qualitätsfilterpapier der Güteklasse 91, feuchtigkeitsverstärkt, Kreis, 240 mm (unterteilt in 100) | |
Zellulose | |
10 μm | |
Ein Universalfilter mit Kreppfilter für weniger kritische Routineanalysen. Wird häufig für Assays von Saccharose in Rohrzucker und in pharmazeutischen Labors für die routinemäßige Filtration verwendet. | |
1000 Stück (unterteilt in 100) | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
9,44 in. |
Scheibe | |
10 μm | |
70 Sekunden | |
Gütegrad 91 | |
205 μm | |
Ø 240 mm | |
240 mm |