Learn More
Cytiva Nassfestes rundes Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 91
Hohe Nassfestigkeit dank der Hinzugabe von chemisch stabilem Harz
Marke:  Cytiva 1091-190
359.10 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.06100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11380524
  • 378.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 04-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hohe Nassfestigkeit durch Zugabe von chemisch stabilem Harz
  • Hohe Nassfestigkeit
  • Allzweckfilter mit gekreppter Oberfläche
  • Für weniger empfindliche Routineanalysen
  • Zur Untersuchung von Saccharose in Rohrzucker
Spezifikation
Spezifikation
Qualitätsfilterpapier der Güteklasse 91, feuchtigkeitsverstärkt, Kreis, 190 mm (unterteilt in 100)
Zellulose
10 μm
Ein Universalfilter mit Kreppfilter für weniger kritische Routineanalysen. Wird häufig für Assays von Saccharose in Rohrzucker und in pharmazeutischen Labors für die routinemäßige Filtration verwendet.
1000 Stück (unterteilt in 100)
Ø 190 mm
Scheibe
10 μm
70 Sekunden
Gütegrad 91
205 μm
190 mm