Learn More
Cytiva Nassfestes rundes Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 91
Hohe Nassfestigkeit dank der Hinzugabe von chemisch stabilem Harz
Marke: Cytiva 1091-125
417.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.41600kg
Beschreibung
Hohe Nassfestigkeit durch Zugabe von chemisch stabilem Harz
- Hohe Nassfestigkeit
- Allzweckfilter mit gekreppter Oberfläche
- Für weniger empfindliche Routineanalysen
- Zur Untersuchung von Saccharose in Rohrzucker
Spezifikation
Qualitätsfilterpapier der Güteklasse 91, feuchtigkeitsverstärkt, Kreis, 125 mm (unterteilt in 100) | |
Zellulose | |
10μm | |
Zur Untersuchung von Saccharose in Rohrzucker | |
4000 Stück (unterteilt in 100) | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
4,92 in. |
Scheibe | |
10μm | |
70 s | |
91 | |
205μm | |
Ø 125 mm | |
125 mm |