Learn More
Cytiva Nassfestes rundes Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 91
Hohe Nassfestigkeit dank der Hinzugabe von chemisch stabilem Harz
Marke:  Cytiva 1091-165
184.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.47800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11370524
  • 194.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 04-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hohe Nassfestigkeit durch Zugabe von chemisch stabilem Harz
  • Hohe Nassfestigkeit
  • Allzweckfilter mit gekreppter Oberfläche
  • Für weniger empfindliche Routineanalysen
  • Zur Untersuchung von Saccharose in Rohrzucker
Spezifikation
Spezifikation
Qualitätsfilterpapier der Güteklasse 91, feuchtigkeitsverstärkt, Kreis, 165 mm (unterteilt in 100)
Zellulose
10μm
Zur Untersuchung von Saccharose in Rohrzucker
1000 Stück (unterteilt in 100)
Filterpapier für qualitative Analysen
6,49 in.
Scheibe
10μm
70 s
91
205μm
Ø 165 mm
165 mm