Learn More
Julabo™ FPW50-MA REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR
Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der TopTech-Serie mit MA-Zirkulatoren bieten eine erhöhte Funktionalität und zusätzliche Warn- und Sicherheitsfunktionen.
5055.10 CHF - 10012.30 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 |
---|---|
Heizleistung | 2 kW |
Temperaturstabilität | ±0,02 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11608378
|
Julabo™
9153612 |
4,5 l | -20°C bis +200°C | N/A | ||||||
11945562
|
Julabo™
9153625 |
4,5 l | -28°C bis +200°C | N/A | ||||||
11984868
|
Julabo™
9153634 |
20 L | -30°C bis +150°C | N/A | ||||||
11914818
|
Julabo™
9153633 |
16 l | -30°C bis +200°C | N/A | ||||||
11984808
|
Julabo™
9153632 |
8 L | -35°C bis +200°C | N/A | ||||||
15234353
|
Julabo™
9153651 |
8 L | -50 °C bis +200 °C | N/A | ||||||
11904818
|
Julabo™
9153618 |
2,5 l | -35°C bis +150°C | N/A | ||||||
11910258
|
Julabo™
9153650 |
8 L | -50 °C bis +200 °C | N/A | ||||||
Beschreibung
- PID2 Temperaturregelung, Stabilität: ±0.02 °C
- ATC 3-Punkt-Kalibrierung
- RS-232-Schnittstelle
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand und zu hoher/niedriger Temperatur
- Pumpenleistung elektronisch einstellbar
Spezifikation
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
2 kW | |
±0,02 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ FPW50-MA REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR