Learn More
Julabo™ FPW50-MA REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR
Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der TopTech-Serie mit MA-Zirkulatoren bieten eine erhöhte Funktionalität und zusätzliche Warn- und Sicherheitsfunktionen.
Marke: Julabo™ 9153651
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PID2 Temperaturregelung, Stabilität: ±0.02 °C
- ATC 3-Punkt-Kalibrierung
- RS-232-Schnittstelle
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand und zu hoher/niedriger Temperatur
- Pumpenleistung elektronisch einstellbar
Spezifikation
PID | |
8 L | |
0.9kW at +20°C; 0.8kW at 0°C; 0.5kW at -20°C; 0.16kW at -40°C | |
LED | |
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 10 mm Innendurchmesser (Pumpverbindungen M10 x 1 außen) | |
±0,02 °C | |
230 V 60 Hz 14 A |
Innenraum (L x B x T): 12 x 18 x 15 cm | |
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
-50 °C bis +200 °C | |
2 kW | |
FPW50-MA | |
49 x 42 x 70 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ FPW50-MA REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR > Durchflussrate der Pumpe: 11 bis 16 l/min; keine integrierte Programmierung; LED-Anzeige
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur