Learn More
Julabo™ FPW50-MA REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR
Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der TopTech-Serie mit MA-Zirkulatoren bieten eine erhöhte Funktionalität und zusätzliche Warn- und Sicherheitsfunktionen.
Marke: Julabo™ 9153633
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PID2 Temperaturregelung, Stabilität: ±0.02 °C
- ATC 3-Punkt-Kalibrierung
- RS-232-Schnittstelle
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand und zu hoher/niedriger Temperatur
- Pumpenleistung elektronisch einstellbar
Spezifikation
16 l | |
0,5 kW bei +20°C, 0,32 kW bei 0°C, 0,12 kW bei -20°C; 0,03 kW bei -30°C | |
2 kW | |
Rostfreier Stahl | |
±0,02 °C | |
46 x 36 x 69 cm |
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
-30°C bis +200°C | |
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 10 mm Innendurchmesser (Pumpverbindungen M10 x 1 außen) | |
F33-MA | |
14 x 23 x 20 cm | |
115 V 60 Hz 15 A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ FPW50-MA REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR > Bereich: -30 bis 200 °C; Pumpendurchflussrate: 11 bis 16 l/min; Kapazität: 16 l; Kühlleistung: 0.5 kW bei 20 °C; 0.32 kW bei 0 °C; 0.12 kW bei -20 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur