missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Julabo™ FPW50-MA REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR

Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der TopTech-Serie mit MA-Zirkulatoren bieten eine erhöhte Funktionalität und zusätzliche Warn- und Sicherheitsfunktionen.

Marke:  Julabo™ 9153618

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11904818

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • PID2 Temperaturregelung, Stabilität: ±0.02 °C
  • ATC 3-Punkt-Kalibrierung
  • RS-232-Schnittstelle
  • Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand und zu hoher/niedriger Temperatur
  • Pumpenleistung elektronisch einstellbar
Spezifikation

Spezifikation

PID
2,5 l
0,45 kW bei 20° C, 0,34 kW bei 0° C, 0,15 kW bei -20° C; 0,05 kW bei -30° C
LED
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 10 mm Innendurchmesser (Pumpverbindungen M10 x 1 außen)
FP35-MA
42 x 31 x 64 cm
Innenraum (L x B): 12 x 18 cm
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1
-35°C bis +150°C
2 kW
Rostfreier Stahl
±0,02 °C
115 V 60 Hz 14 A
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Julabo™ FPW50-MA REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR > Bereich: -35 bis 150 °C; LED-Display; Kühlleistung: 0.45 kW bei 20 °C; 0.39 kW bei 0 °C; 0.15 kW bei -20 °C

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt