Learn More
Julabo™ FPW50-MA REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR
Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der TopTech-Serie mit MA-Zirkulatoren bieten eine erhöhte Funktionalität und zusätzliche Warn- und Sicherheitsfunktionen.
Marke:  Julabo™ 9153634
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11984868
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • PID2 Temperaturregelung, Stabilität: ±0.02 °C
  • ATC 3-Punkt-Kalibrierung
  • RS-232-Schnittstelle
  • Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand und zu hoher/niedriger Temperatur
  • Pumpenleistung elektronisch einstellbar
Spezifikation
Spezifikation
Innenraum (L x B x T): 30 x 24 x 15 cm
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1
-30°C bis +150°C
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche mit 8 und 10 mm Innendurchmesser geeignet (Pumpverbindungen M10 x 1 außen)
F34-MA
58 x 38 x 62 cm
20 L
0.45kW at +20°C, 0.32kW at 0°C, 0.14kW at -20°C; 0.03kW at -30°C
2 kW
Rostfreier Stahl
±0,02 °C
115 V 60 Hz 14 A
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ FPW50-MA REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR > Bereich: -30 bis 150 °C; Pumpendurchflussrate: 11 bis 16 l/min; Kapazität: 20 l; Kühlleistung: 0.45 kW bei 20 °C; 0.32 kW bei 0 °C; 0.14 kW bei -20 °C