Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Röhrchen mit Schraubkappen
Verwahren Sie in diesen Röhrchen mit Schraubverschlüssen Proben von 5 bis 10 ml. Erhältlich in chemikalienbeständigem Polypropylen oder reinem Polystyrol mit einem Schraubdeckel aus Polyethylen
219.00 CHF - 896.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie | Sterilin™ |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Material | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Material | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13192241
|
Thermo Scientific™
Z5PS |
5 mL | Tube, printed label | Polystyrene | 1000 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
11738868
|
Thermo Scientific™
Z5PSNL |
5 ml | Tube, no label | Polystyrol | 1000 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
11798978
|
Thermo Scientific™
Z10PS |
10mL | Röhrchen, bedrucktes Etikett | Polystyrol | 500 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12417712
|
Thermo Scientific™
Z10PSNL |
10mL | Tube, no label | Polystyrol | 500 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
11309183
|
Thermo Scientific™
Z5PE |
5 ml | Röhrchen mit umrandender Basis, kein Etikett | Polypropylen | 1000 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
11319183
|
Thermo Scientific™
Z5PENL |
5 ml | Röhrchen mit verkleideter Basis | Polypropylen | 1000 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12719975
|
Thermo Scientific™
Z10PE |
10 mL | Tube with skirted base, printed label | Polypropylene | 500 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12729975
|
Thermo Scientific™
Z10PENL |
10 ml | Röhrchen mit verkleideter Basis | Polypropylen (Röhrchen) | 500 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
Verwahren Sie Proben von 5 bis 10 ml in Thermo Scientific™ Sterilin™ Röhrchen mit Schraubverschluss. Erhältlich in chemikalienbeständigem Polypropylen oder reinem Polystyrol mit einem Schraubdeckel aus Polyethylen. Wird nicht steril geliefert. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Eigenschaften:
- Erhältlich mit Beschriftung zur Probenbestimmung
- Wird nichtsteril geliefert
Hergestellt aus:
- Reinem Polystyrol mit flachem Boden
- Chemikalienbeständigem Polypropylen mit Stehrand
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Spezifikation
Sterilin™ | |
Nicht steril | |
Polyethylen | |
Schraubverschluss |