Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Röhrchen mit Schraubkappen
Artikelnummer. 12729975
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
5 ml
10mL
10 ml
Material:
Polypropylen
Polypropylen (Röhrchen)
Polypropylene
Polystyrene
Polystyrol
Anzahl pro Karton:
500
1000
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Markertyp:
Druckeretiketten
Ohne Beschriftung
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Material Anzahl pro Karton unitSize Markertyp
12729975 10 ml Polypropylen (Röhrchen) 500 500 Stück -
13192241 5 ml Polystyrene 1000 - Druckeretiketten
11738868 5 ml Polystyrol 1000 1000 Stück Ohne Beschriftung
11798978 10mL Polystyrol 500 - Druckeretiketten
12417712 10mL Polystyrol 500 - Ohne Beschriftung
11309183 5 ml Polypropylen 1000 1000 Stück Druckeretiketten
11319183 5 ml Polypropylen 1000 1000 Stück Ohne Beschriftung
12719975 10 ml Polypropylene 500 500 Stück Druckeretiketten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12729975 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. Z10PENL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Verwahren Sie in diesen Röhrchen mit Schraubverschlüssen Proben von 5 bis 10 ml. Erhältlich in chemikalienbeständigem Polypropylen oder reinem Polystyrol mit einem Schraubdeckel aus Polyethylen
Verwahren Sie Proben von 5 bis 10 ml in Thermo Scientific™ Sterilin™ Röhrchen mit Schraubverschluss. Erhältlich in chemikalienbeständigem Polypropylen oder reinem Polystyrol mit einem Schraubdeckel aus Polyethylen. Wird nicht steril geliefert. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Eigenschaften:
  • Erhältlich mit Beschriftung zur Probenbestimmung
  • Wird nichtsteril geliefert
Hergestellt aus:
  • Reinem Polystyrol mit flachem Boden
  • Chemikalienbeständigem Polypropylen mit Stehrand
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Skirted Base Tube
Beschreibung No Label
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Polypropylen (Röhrchen)
Anzahl pro Karton 500
Produktlinie Sterilin
Sterilität Unsteril
Verpackungsmenge 500 Karton
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (angloamerikanisch) 0,3381 fl oz.
Verschlusstyp Screw Cap