Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Röhrchen mit Schraubkappen
Beschreibung
Verwahren Sie Proben von 5 bis 10 ml in Thermo Scientific™ Sterilin™ Röhrchen mit Schraubverschluss. Erhältlich in chemikalienbeständigem Polypropylen oder reinem Polystyrol mit einem Schraubdeckel aus Polyethylen. Wird nicht steril geliefert. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Eigenschaften:
- Erhältlich mit Beschriftung zur Probenbestimmung
- Wird nichtsteril geliefert
Hergestellt aus:
- Reinem Polystyrol mit flachem Boden
- Chemikalienbeständigem Polypropylen mit Stehrand
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sample Tube |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Material | Polystyrene |
| Markertyp | Druckeretiketten |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Produktlinie | Sterilin |
| Sterilität | Unsteril |
| Verpackungsmenge | 1000 Karton |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,169 fl oz. |
| Mehr anzeigen |