Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Röhrchen mit Schraubkappen
Verwahren Sie in diesen Röhrchen mit Schraubverschlüssen Proben von 5 bis 10 ml. Erhältlich in chemikalienbeständigem Polypropylen oder reinem Polystyrol mit einem Schraubdeckel aus Polyethylen
Marke: Thermo Scientific™ Z10PE
Additional Details : Gewicht : 4.00000kg
Beschreibung
Verwahren Sie Proben von 5 bis 10 ml in Thermo Scientific™ Sterilin™ Röhrchen mit Schraubverschluss. Erhältlich in chemikalienbeständigem Polypropylen oder reinem Polystyrol mit einem Schraubdeckel aus Polyethylen. Wird nicht steril geliefert. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Eigenschaften:
- Erhältlich mit Beschriftung zur Probenbestimmung
- Wird nichtsteril geliefert
Hergestellt aus:
- Reinem Polystyrol mit flachem Boden
- Chemikalienbeständigem Polypropylen mit Stehrand
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Spezifikation
Skirted Base Tube | |
10 mL | |
Printed Label | |
Sterilin™ | |
500 Case | |
0.3381 fl oz. | |
Yes |
Tube with skirted base, printed label | |
Polypropylene | |
500 | |
Non-sterile | |
Polyethylene | |
Screw Cap |