Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Röhrchen mit Schraubkappen
Verwahren Sie in diesen Röhrchen mit Schraubverschlüssen Proben von 5 bis 10 ml. Erhältlich in chemikalienbeständigem Polypropylen oder reinem Polystyrol mit einem Schraubdeckel aus Polyethylen
Marke: Thermo Scientific™ Z5PENL
Additional Details : Gewicht : 3.99600kg
Beschreibung
Verwahren Sie Proben von 5 bis 10 ml in Thermo Scientific™ Sterilin™ Röhrchen mit Schraubverschluss. Erhältlich in chemikalienbeständigem Polypropylen oder reinem Polystyrol mit einem Schraubdeckel aus Polyethylen. Wird nicht steril geliefert. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Eigenschaften:
- Erhältlich mit Beschriftung zur Probenbestimmung
- Wird nichtsteril geliefert
Hergestellt aus:
- Reinem Polystyrol mit flachem Boden
- Chemikalienbeständigem Polypropylen mit Stehrand
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Spezifikation
Röhrchen mit Stehrand | |
5 ml | |
Ohne Beschriftung | |
Sterilin™ | |
1000 Karton | |
0,169 fl oz. |
Röhrchen mit verkleideter Basis | |
Polypropylen | |
1000 | |
Nicht steril | |
Polyethylen | |
Schraubverschluss |