Learn More
Cole-Parmer™ Rührer-Antriebswelle aus Edelstahl
Maximieren Sie Ihre Mischvorgänge mit diesen Mischpaddeln. Hocheffiziente Edelstahl-Mischpaddel-Baugruppen sind ideal für hochviskose Flüssigkeiten oder Halbfeststoffe.
39.30 CHF - 113.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für zähe Flüssigkeiten oder halbfeste Materialien |
---|---|
Menge | Je 1 |
Typ | Mixerstabmontage |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Welle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Welle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11799978
|
Cole-Parmer™
04541-00 |
381 mm | 6.35 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11719988
|
Cole-Parmer™
04541-20 |
533.4 mm | 9.5 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Bauteile aus 303/304 Edelstahl
- Schaft und Rotor bilden ein bequem zu bedienendes Kombinationsbauteil
- Autoklavierbar
Spezifikation
Für zähe Flüssigkeiten oder halbfeste Materialien | |
Je 1 | |
Mixerstabmontage |