Learn More
Cole-Parmer™ Rührer-Antriebswelle aus Edelstahl
Maximieren Sie Ihre Mischvorgänge mit diesen Mischpaddeln. Hocheffiziente Edelstahl-Mischpaddel-Baugruppen sind ideal für hochviskose Flüssigkeiten oder Halbfeststoffe.
Marke:  Cole-Parmer™ 04541-20
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11719988
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Bauteile aus 303/304 Edelstahl
  • Schaft und Rotor bilden ein bequem zu bedienendes Kombinationsbauteil
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
95.25 mm
Für zähe Flüssigkeiten oder halbfeste Materialien
Je 1
9.5 mm
533.4 mm
Rührerschaftvorrichtung