Learn More
Cole-Parmer™ Rührer-Antriebswelle aus Edelstahl
Maximieren Sie Ihre Mischvorgänge mit diesen Mischpaddeln. Hocheffiziente Edelstahl-Mischpaddel-Baugruppen sind ideal für hochviskose Flüssigkeiten oder Halbfeststoffe.
Marke: Cole-Parmer™ 04541-00
Additional Details : Gewicht : 0.18000kg
Beschreibung
- Baugruppe aus Edelstahl 303/304
- Schaft und Rührer kombiniert zu einem gut handhabbaren Mixer aus einem Stück
- Autoklavierbar
Spezifikation
66.675 mm | |
Für zähe Flüssigkeiten oder halbfeste Materialien | |
Je 1 |
6.35 mm | |
381 mm | |
Mixerstabmontage |