Learn More
Brady™ Wiederabsetzbares Mehrzweck-Vinyl-Etikettenband für M7-Drucker
Repositionierbare Vinylfolie aus einem strapazierfähigen, flexiblen, hochglänzenden Material eignet sich optimal zur Markierung in Innenräumen, wenn ein häufiges Repositionieren erforderlich ist.
52.73 CHF - 103.62 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2979
Klebstofftyp Wiederablösbar
Beschichtung Ohne
Ausführung Glanz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17899204
Unterlagen ansehen
Brady™
173222
Weiß 50 ft. x 0,5 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
58.45 CHF
52.73 CHF / 1 Stück
Sparen 5.72 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17899124
Unterlagen ansehen
Brady™
173221
Gelb 50 ft. x 0,5 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
58.45 CHF
52.73 CHF / 1 Stück
Sparen 5.72 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17848414
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
173289
Weiß 50 ft. x 1 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
86.65 CHF
78.20 CHF / 1 Stück
Sparen 8.45 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17838314
Unterlagen ansehen
Brady™
173288
Gelb 50 ft. x 1 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
86.65 CHF
78.20 CHF / 1 Stück
Sparen 8.45 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17838804
Unterlagen ansehen
Brady™
173258
Weiß 50 ft. x 2 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
117.00 CHF
103.62 CHF / 1 Stück
Sparen 13.38 CHF
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17888964
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
173257
Gelb 50 ft. x 2 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
117.00 CHF
103.62 CHF / 1 Stück
Sparen 13.38 CHF
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein spezieller, besonders haftstarker Klebstoff hält sicher, lässt sich aber rückstandsfrei entfernen und ist daher ideal für Anwendungen wie 5S und Inventurmanagement geeignet.
  • Vinylfolie kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
  • Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich beträgt 5 Jahre.
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 82 °C (-40 °F °bis 180 °F)
  • Hergestellt aus B-581 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Wiederablösbar
Glanz
Vinyl
Unsteril
M710, BMP71
50 ft.
-40 bis +180 °F
0,005 in.
50 ft.
ASTM D 2979
Ohne
Kontinuierlich
Thermotransfer
Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation
Nein
Rechteck
-40 bis +82 °C
0.125 mm
15.24 m