Learn More
Brady™ Wiederabsetzbares Mehrzweck-Vinyl-Etikettenband für M7-Drucker
Repositionierbare Vinylfolie aus einem strapazierfähigen, flexiblen, hochglänzenden Material eignet sich optimal zur Markierung in Innenräumen, wenn ein häufiges Repositionieren erforderlich ist.
Brand: Brady™ 173221
Description
- Ein spezieller, besonders haftstarker Klebstoff hält sicher, lässt sich aber rückstandsfrei entfernen und ist daher ideal für Anwendungen wie 5S und Inventurmanagement geeignet.
- Vinylfolie kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
- Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich beträgt 5 Jahre.
- Betriebstemperatur von -40 °C bis 82 °C (-40 °F °bis 180 °F)
- Hergestellt aus B-581 Vinylmaterial
Specifications
| Nicht autoklavierbar | |
| Wiederablösbar | |
| Gelb | |
| Kontinuierlich | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 bis +82 °C | |
| 0.125 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,5 in. | |
| M7C-500-581-YL |
| ASTM D 2979 | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Vinyl | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 bis +180 °F | |
| 0,005 in. | |
| 50 ft. x 0,5 in. | |
| 15.24 m | |
| 12.7 mm |