Learn More
Brady™ Wiederabsetzbares Mehrzweck-Vinyl-Etikettenband für M7-Drucker
Repositionierbare Vinylfolie aus einem strapazierfähigen, flexiblen, hochglänzenden Material eignet sich optimal zur Markierung in Innenräumen, wenn ein häufiges Repositionieren erforderlich ist.
Marke: Brady™ 173257
83.05 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28026" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ein spezieller, besonders haftstarker Klebstoff hält sicher, lässt sich aber rückstandsfrei entfernen und ist daher ideal für Anwendungen wie 5S und Inventurmanagement geeignet.
- Vinylfolie kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
- Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich beträgt 5 Jahre.
- Betriebstemperatur von -40 °C bis 82 °C (-40 °F °bis 180 °F)
- Hergestellt aus B-581 Vinylmaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Wiederablösbar | |
| Gelb | |
| Kontinuierlich | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 bis +82 °C | |
| 0.125 mm | |
| 50 ft. | |
| 2 in. | |
| M7C-2000-581-YL |
| ASTM D 2979 | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Vinyl | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 bis +180 °F | |
| 0,005 in. | |
| 50 ft. x 2 in. | |
| 15.24 m | |
| 50.8 mm |