Learn More
Brady™ Wiederabsetzbares Mehrzweck-Vinyl-Etikettenband für M7-Drucker
Repositionierbare Vinylfolie aus einem strapazierfähigen, flexiblen, hochglänzenden Material eignet sich optimal zur Markierung in Innenräumen, wenn ein häufiges Repositionieren erforderlich ist.
Marke:  Brady™ 173289
74.28 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28008" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17848414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.65 CHF
    78.20 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.45 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Ein spezieller, besonders haftstarker Klebstoff hält sicher, lässt sich aber rückstandsfrei entfernen und ist daher ideal für Anwendungen wie 5S und Inventurmanagement geeignet.
  • Vinylfolie kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
  • Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich beträgt 5 Jahre.
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 82 °C (-40 °F °bis 180 °F)
  • Hergestellt aus B-581 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Wiederablösbar
Weiß
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation
Nein
Rechteck
-40 bis +82 °C
0.125 mm
50 ft.
1 in.
M7C-1000-581-WT
ASTM D 2979
Ohne
Glanz
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
50 ft.
-40 bis +180 °F
0,005 in.
50 ft. x 1 in.
15.24 m
25.4 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Promo
Expires: 2026-10-31
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Promo Code: 28008
Machen Sie Sicherheit zur Priorität und holen Sie gleichzeitig mehr aus Ihrem Budget heraus. Sparen Sie für begrenzte Zeit bis zu 60 % auf eine große Auswahl an unverzichtbaren Sicherheitsprodukten für Ihr Labor und Ihren Arbeitsplatz.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-10-31
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Promo Code: 28026
Sparen Sie bis zu 66% auf über 4,000 Grundlagen für Betriebssicherheit und Instandhaltung.
Applying Promo and Adding