Learn More
Brady™ Wiederabsetzbares Mehrzweck-Vinyl-Etikettenband für M7-Drucker
Repositionierbare Vinylfolie aus einem strapazierfähigen, flexiblen, hochglänzenden Material eignet sich optimal zur Markierung in Innenräumen, wenn ein häufiges Repositionieren erforderlich ist.
Marke:  Brady™ 173258
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17838804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 CHF
    103.62 CHF / 1 Stück
    Sparen 13.38 CHF
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Ein spezieller, besonders haftstarker Klebstoff hält sicher, lässt sich aber rückstandsfrei entfernen und ist daher ideal für Anwendungen wie 5S und Inventurmanagement geeignet.
  • Vinylfolie kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
  • Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich beträgt 5 Jahre.
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 82 °C (-40 °F °bis 180 °F)
  • Hergestellt aus B-581 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Wiederablösbar
Weiß
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation
Nein
Rechteck
-40 bis +82 °C
0.125 mm
50 ft.
2 in.
M7C-2000-581-WT
ASTM D 2979
Ohne
Glanz
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
50 ft.
-40 bis +180 °F
0,005 in.
50 ft. x 2 in.
15.24 m
50.8 mm