Learn More
Quickfit™ Stehkolben aus Borosilikatglas mit mittellangem Hals
Weniger Probleme im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzern.
41.10 CHF - 378.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12458936
|
Quickfit
FF150/3M |
150 ml | ||||||||
10871031
|
Quickfit
FF250/3M |
250 ml |
46.20 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15547830
|
Quickfit
FF100/3M |
100 ml |
224.00 CHF
10 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15587830
|
Quickfit
FF1L/3M |
1000 ml |
378.00 CHF
10 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15557840
|
Quickfit
FF500/3UM |
500 ml |
324.00 CHF
10 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Mit längerem Hals als standardmäßige Quickfit Kolben
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Mittel |