Learn More
Quickfit™ Stehkolben aus Borosilikatglas mit mittellangem Hals
Weniger Probleme im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzern.
Marke:  Quickfit FF500/3UM
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15557840
  • 324.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas
  • Mit längerem Hals als standardmäßige Quickfit Kolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Borosilikatglas
170 mm
Mittel
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Stehkolben aus Borosilikatglas mit mittellangem Hals > Kapazität: 500 ml