Learn More
Quickfit™ Stehkolben aus Borosilikatglas mit mittellangem Hals
Weniger Probleme im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzern.
Marke: Quickfit FF150/3M
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Aus Borosilikatglas
- Mit längerem Hals als standardmäßige Quickfit Kolben
Specifications
ISO 1773, ISO 4797 | |
Borosilikatglas | |
Mittel |
150 ml | |
140 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Quickfit™ Stehkolben aus Borosilikatglas mit mittellangem Hals > Kapazität: 150 ml
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction