Learn More
Quickfit™ Stehkolben aus Borosilikatglas mit mittellangem Hals
Artikelnummer. 15587830
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15587830
Marke: Quickfit FF1L/3M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weniger Probleme im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzern.
  • Aus Borosilikatglas
  • Mit längerem Hals als standardmäßige Quickfit Kolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 190 mm
Flaschenhalstyp Mittel