Learn More
Pyrex™ Büchner-Filtertrichter aus Glas, 95 mm Durchmesser
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ 95 mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht. Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
645.00 CHF - 2620.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Stiel | 19 mm |
Material | Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 250 mm |
Durchmesser (metrisch) Scheibe | 95 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11357994
|
Pyrex
3710/01 |
0 | 160 bis 250 μm |
645.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12663222
|
Pyrex
3710/04 |
2 | 40 bis 100 μm |
655.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12673222
|
Pyrex
3710/06 |
3 | 16 bis 40 μm |
660.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15577710
|
Pyrex
3710/02 |
1 | 100 bis 160 μm |
2620.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15587710
|
Pyrex
3710/08 |
4 | 10 to 16μm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15597710
|
Pyrex
3710/10 |
5 | 1 to 16μm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ 95mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht.Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
- Umfangreiches Sortiment an Buchner-Filtertrichtern mit integrierten Sinterglasscheiben
- Scheiben und Trichtergehäuse aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Glas
- Für die praktische Filtration von Lösungen - Kein Filterpapier erforderlich - Hohe Beständigkeit gegen die meisten korrosiven Reagenzien, einschließlich Ammoniak und konzentrierter Schwefelsäure
- Verschiedene Scheibendurchmesser und Porositäten
Spezifikation
500 ml | |
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
95 mm |
19 mm | |
250 mm | |
Integrierte Filterplatte, Scheibe aus Sinterglas |