Learn More
Pyrex™ Büchner-Filtertrichter aus Glas, 95 mm Durchmesser
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ 95 mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht. Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
Marke: Pyrex 3710/08
Additional Details : Gewicht : 0.39000kg
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ 95mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht.Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
- Umfangreiches Sortiment an Buchner-Filtertrichtern mit integrierten Sinterglasscheiben
- Scheiben und Trichtergehäuse aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Glas
- Für die praktische Filtration von Lösungen - Kein Filterpapier erforderlich - Hohe Beständigkeit gegen die meisten korrosiven Reagenzien, einschließlich Ammoniak und konzentrierter Schwefelsäure
- Verschiedene Scheibendurchmesser und Porositäten
Spezifikation
500 ml | |
Pyrex Borosilikatglas, Borosilicate Glass | |
Zur bequemen Filtration von Lösungen | |
Integrierte Filterplatte, Scheibe aus Sinterglas | |
4 |
19 mm | |
250 mm | |
95 mm | |
115 mm | |
10 to 16μm |