Learn More
Pyrex™ Büchner-Filtertrichter aus Glas, 95 mm Durchmesser
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ 95 mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht. Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
Marke: Pyrex 3710/10
Additional Details : Gewicht : 0.44000kg
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ 95mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht.Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
- Umfangreiches Sortiment an Buchner-Filtertrichtern mit integrierten Sinterglasscheiben
- Scheiben und Trichtergehäuse aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Glas
- Für die praktische Filtration von Lösungen - Kein Filterpapier erforderlich - Hohe Beständigkeit gegen die meisten korrosiven Reagenzien, einschließlich Ammoniak und konzentrierter Schwefelsäure
- Verschiedene Scheibendurchmesser und Porositäten
Spezifikation
Buchner filter funnel | |
19mm | |
250 mm | |
95mm | |
115mm | |
1 to 16μm |
500 mL | |
Pyrex Glass, Borosilicate Glass | |
For easy filtering solutions | |
Integrated filter plate sintered Glass disc | |
5 |