Learn More
Pyrex™ Büchner-Filtertrichter aus Glas, 95 mm Durchmesser
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ 95 mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht. Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
Marke: Pyrex 3710/02
2489.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.42000kg
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ 95mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht.Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
- Umfangreiches Sortiment an Buchner-Filtertrichtern mit integrierten Sinterglasscheiben
- Scheiben und Trichtergehäuse aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Glas
- Für die praktische Filtration von Lösungen - Kein Filterpapier erforderlich - Hohe Beständigkeit gegen die meisten korrosiven Reagenzien, einschließlich Ammoniak und konzentrierter Schwefelsäure
- Verschiedene Scheibendurchmesser und Porositäten
Spezifikation
Büchner filter funnel | |
19mm | |
250 mm | |
95mm | |
115mm | |
100 bis 160 μm |
500 mL | |
Pyrex Glas, Borosilikatglas | |
Für einfache Filterlösungen | |
Integrierte Filterplatte, Scheibe aus Sinterglas | |
1 |