Learn More
Pyrex™ Büchner-Filtertrichter aus Glas, 95 mm Durchmesser
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ 95 mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht. Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
Marke: Pyrex 3710/06
627.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.44000kg
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ 95mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht.Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
- Umfangreiches Angebot an Büchner-Filtertrichtern mit integral gesinterter Glasscheibe
- Scheibe und Trichterkörper sind aus chemisch beständigem Pyrex™ Glas hergestellt
- Für die praktische Filtration von Lösungen - Keine Füllmittel notwendig - Äußerst beständig gegen die meisten korrosiven Reagenzien, einschließlich Ammoniak und konzentrierte Schwefelsäure
- Auswahl an Scheibendurchmessern und Porositäten
Spezifikation
Büchner Filter Trichter | |
19 mm | |
250 mm | |
95 mm | |
115 mm | |
16 bis 40 μm |
500 ml | |
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
Für einfache Filterlösungen | |
Integrierte Filterplatte, Scheibe aus Sinterglas | |
3 |