Learn More
BRAND™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Diese Erlenmeyerkolben bestehen aus Boro 3.3 Glas und entsprechen DIN ISO 1773.
77.20 CHF - 236.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 1773 |
---|---|
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Flaschenhalstyp | Eine enge |
Produkttyp | Erlenmeyerkolben |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10528781
|
BRAND™
92768 |
3000 ml |
77.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15567851
|
BRAND™
92754 |
1000 ml |
236.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15282969
|
BRAND™
92717 |
50 ml |
114.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15557851
|
BRAND™
92739 |
300 ml |
134.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15222979
|
BRAND™
92736 |
250 ml |
111.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15242979
|
BRAND™
92744 |
500 ml |
143.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit Rollrand und Messskala
- Schmaler Hals für kontrolliertes Ausgießen und Dispensieren
- Unterschiedliche Packungsanzahl je nach Kapazität
Spezifikation
DIN ISO 1773 | |
Eine enge | |
Ja |
Borosilikatglas 3.3 | |
Erlenmeyerkolben |