Learn More
BRAND™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Mit Rollrand und Messskala
- Schmaler Hals für kontrolliertes Ausgießen und Dispensieren
- Unterschiedliche Packungsanzahl je nach Kapazität
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 1773 |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 34 mm |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Höhe (metrisch) | 145 mm |
| Flaschenhalstyp | Enghals |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Produkttyp | Erlenmeyerkolben |
| Graduated | Ja |
| Außendurchmesser (metrisch) | 85 mm |