Learn More
BRAND™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Diese Erlenmeyerkolben bestehen aus Boro 3.3 Glas und entsprechen DIN ISO 1773.
Marke: BRAND™ 92754
Additional Details : Gewicht : 3.09000kg
Beschreibung
- Mit Rollrand und Messskala
- Schmaler Hals für kontrolliertes Ausgießen und Dispensieren
- Unterschiedliche Packungsanzahl je nach Kapazität
Spezifikation
DIN ISO 1773 | |
1000 ml | |
220 mm | |
10 | |
Ja |
42 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Eine enge | |
Erlenmeyerkolben | |
131 mm |