Learn More
BRAND™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Diese Erlenmeyerkolben bestehen aus Boro 3.3 Glas und entsprechen DIN ISO 1773.
Marke:  BRAND™ 92744
Additional Details : Gewicht : 17.23000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15242979
  • 143.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Rollrand und Messskala
  • Schmaler Hals für kontrolliertes Ausgießen und Dispensieren
  • Unterschiedliche Packungsanzahl je nach Kapazität
Spezifikation
Spezifikation
DIN ISO 1773
500 ml
180 mm
10
Ja
34 mm
Borosilikatglas 3.3
Eng
Erlenmeyerkolben
105 mm