Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten
Für einen frei wählbaren CO2-, Feuchte- und Temperaturwert
4035.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten |
---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17139994
|
Memmert™
ICO240D38897 |
ICO240 |
4035.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17160025
|
Memmert™
ICO50D38897 |
ICO50 |
4035.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17169924
|
Memmert™
ICO105D38897 |
ICO105 |
4035.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17199954
|
Memmert™
ICO150D38897 |
ICO150 |
4035.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Einschl. Temperaturverteilungsmessung bei Memmert
- Für 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05
- PQ-Checkliste als Hilfestellung für kundenseitige Validierung
Spezifikation
IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten |