Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten
Artikelnummer. 17169924 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17169924
Marke: Memmert™ ICO105D38897
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für einen frei wählbaren CO2-, Feuchte- und Temperaturwert
  • Umfasst eine Temperaturverteilungsübersicht bei Memmert
  • Für 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05
  • PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) ICO105
Produkttyp IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten