Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Umfasst eine Temperaturverteilungsübersicht bei Memmert
- Für 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05
- PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ICO240 |
| Produkttyp | IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten |