Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten
Für einen frei wählbaren CO2-, Feuchte- und Temperaturwert
Marke:  Memmert™ ICO150D38897
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17199954
  • 4035.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Umfasst eine Temperaturverteilungsübersicht bei Memmert
  • Für 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05
  • PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden.
Spezifikation
Spezifikation
ICO150
IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten > ICO150