Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten
Für einen frei wählbaren CO2-, Feuchte- und Temperaturwert
Marke: Memmert™ ICO50D38897
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Umfasst eine Temperaturverteilungsübersicht bei Memmert
- Für 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05
- PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden.
Spezifikation
ICO50 | |
IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten > ICO50
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur