Learn More
Hoefer™ Kämme für die submarine Elektrophoreseeinheit HE 99X Max
Rückenlose Kämme für den Einsatz mit dem Hoefer HE99 Submarine-Gerät für Elektrophorese X Max
63.45 CHF - 86.15 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | HE99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) Schale | 0.19 in. |
Tiefe (metrisch) Schale | 0.5 cm |
Produktcode | Marke | Typ | Dicke (metrisch) | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Dicke (metrisch) | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12014777
|
Hoefer™
HE91-BK |
Kammrückseite |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11589543
|
Hoefer™
HE91A-10-1.5 |
Kamm ohne Rückseite | 0.15 cm | 10 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11599543
|
Hoefer™
HE91A-10-3.0 |
Kamm ohne Rückseite | 0.3 cm | 10 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11539553
|
Hoefer™
HE91A-20-1.0 |
Kamm ohne Rückseite | 0.1 cm | 20 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
10442972
|
Hoefer™
HE91A-30-1.0 |
Kamm ohne Rückseite | 0.1 cm | 30 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11549553
|
Hoefer™
HE91A-20-1.5 |
Kamm ohne Rückseite | 0.15 cm | 20 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11579553
|
Hoefer™
HE91A-P-1.5 |
Rückenloser Präparativer Kamm | 0.15 cm | 1/2 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
10146674
|
Hoefer™
HE91A-15-1.5 |
Backless Comb | 0.15 cm | 15 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11509553
|
Hoefer™
HE91A-15-1.0 |
Kamm ohne Rückseite | 0.1 cm | 15 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11529553
|
Hoefer™
HE91A-15-3.0 |
Kamm ohne Rückseite | 0.3 cm | 15 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12054707
|
Hoefer™
HE91A-20-3.0 |
Kamm ohne Rückseite | 0.3 cm | 20 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11589553
|
Hoefer™
HE91A-P-3.0 |
Rückenloser Präparativer Kamm | 0.3 cm | 1/2 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Rückenlose Kämme für den Einsatz mit dem Hoefer HE99 Submarine-Gerät für Elektrophorese X Max
Kämme können austauschbar mit einem einzelnen Kammrücken verwendet werden.
Spezifikation
HE99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit | |
0.19 in. | |
0.5 cm |