Learn More
Hoefer™ Kämme für die submarine Elektrophoreseeinheit HE 99X Max
Rückenlose Kämme für den Einsatz mit dem Hoefer HE99 Submarine-Gerät für Elektrophorese X Max
Marke: Hoefer™ HE91-BK
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Requires : Der Kammrücken muss separat bestellt werden (siehe Bestelltabelle)
Beschreibung
Rückenlose Kämme für den Einsatz mit dem Hoefer HE99 Submarine-Gerät für Elektrophorese X Max
Kämme können austauschbar mit einem einzelnen Kammrücken verwendet werden.
Spezifikation
HE99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit | |
2 Schrauben | |
0.5 cm |
Kammrückseite | |
0.19 in. |