Learn More
Hoefer™ Kämme für die submarine Elektrophoreseeinheit HE 99X Max
Rückenlose Kämme für den Einsatz mit dem Hoefer HE99 Submarine-Gerät für Elektrophorese X Max
Marke: Hoefer™ HE91A-15-1.0
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Requires : Der Kammrücken muss separat bestellt werden (siehe Bestelltabelle)
Beschreibung
Rückenlose Kämme für den Einsatz mit dem Hoefer HE99 Submarine-Gerät für Elektrophorese X Max
Kämme können austauschbar mit einem einzelnen Kammrücken verwendet werden.
Spezifikation
HE99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit | |
15 | |
0.1 cm | |
0.27 Zoll | |
0.19 in. |
Kamm ohne Rückseite | |
0.03 in. | |
35.5 μ l | |
0.71 cm | |
0.5 cm |