Learn More
Hoefer™ Kämme für die submarine Elektrophoreseeinheit HE 99X Max
Rückenlose Kämme für den Einsatz mit dem Hoefer HE99 Submarine-Gerät für Elektrophorese X Max
Marke: Hoefer™ HE91A-15-1.5
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Requires : Comb back must be ordered separately (see ordering table)
Beschreibung
Rückenlose Kämme für den Einsatz mit dem Hoefer HE99 Submarine-Gerät für Elektrophorese X Max
Kämme können austauschbar mit einem einzelnen Kammrücken verwendet werden.
Spezifikation
HE99X Max Submarine Electrophoresis Unit | |
15 | |
0.15 cm | |
0.27 in. | |
0.19 in. |
Backless Comb | |
0.05 in. | |
53.5 μL | |
0.71 cm | |
0.5 cm |