Learn More
Brady™ Für raue Umgebungen geeignete Mehrzweck-Etiketten aus Polyester für M6/M7
Polyesteretiketten mit dauerhaftem Klebstoff eignen sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Solarmodulkennzeichnung.
24.68 CHF - 448.50 CHF
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
|---|---|
| Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
|
17838774
|
Brady™
174190 |
0,187 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 4,75 mm | Rechteck |
80.75 CHF 72.87 CHF / 750 Stück Sparen 7.88 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 05-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17858474
|
Brady™
174189 |
0,25 x 0,25 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6,35 mm | Quadratisch |
44.05 CHF 39.75 CHF / 750 Stück Sparen 4.30 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17818264
|
Brady™
174173 |
0,25 x 0,75 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6,35 mm | Rechteck |
71.55 CHF 64.56 CHF / 750 Stück Sparen 6.99 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17888124
|
Brady™
174186 |
0,25 x 0,9 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6,35 mm | Rechteck |
76.15 CHF 68.71 CHF / 750 Stück Sparen 7.44 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 05-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17898824
|
Brady™
174244 |
0,25 x 2 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6,35 mm | Rechteck |
29.75 CHF 26.67 CHF / 100 Stück Sparen 3.08 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17838264
|
Brady™
174246 |
0,25 x 1,25 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6,35 mm | Rechteck |
87.50 CHF 78.93 CHF / 750 Stück Sparen 8.57 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17888274
|
Brady™
174250 |
0,25 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6,35 mm | Rechteck |
99.45 CHF 89.75 CHF / 750 Stück Sparen 9.70 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17818414
|
Brady™
174334 |
0,2 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 5,08 mm | Rechteck |
62.35 CHF 56.23 CHF / 750 Stück Sparen 6.12 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17858264
|
Brady™
174372 |
0,2 x 0,65 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 5,08 mm | Rechteck |
69.25 CHF 62.49 CHF / 750 Stück Sparen 6.76 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17868744
|
Brady™
173434 |
0,25 x 0,75 in. | M710, BMP71 | 6,35 mm | Rechteck |
66.20 CHF 59.75 CHF / 750 Stück Sparen 6.45 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17839064
|
Brady™
173423 |
0,25 x 0,25 in. | M710, BMP71 | 6,35 mm | Quadratisch |
40.85 CHF 36.80 CHF / 750 Stück Sparen 4.05 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17869174
|
Brady™
173371 |
0,25 x 2 in. | M710, BMP71 | 6,35 mm | Rechteck |
27.35 CHF 24.68 CHF / 100 Stück Sparen 2.67 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17869144
|
Brady™
174590 |
0,25 x 1,25 in. | M710, BMP71 | 6,35 mm | Rechteck |
81.00 CHF 73.06 CHF / 750 Stück Sparen 7.94 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17859224
|
Brady™
173366 |
0,25 x 1,5 in. | M710, BMP71 | 6,35 mm | Rechteck |
92.10 CHF 83.10 CHF / 750 Stück Sparen 9.00 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17828294
|
Brady™
173318 |
0,2 x 0,5 in. | M710, BMP71 | 5,08 mm | Rechteck |
57.75 CHF 52.08 CHF / 750 Stück Sparen 5.67 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17808134
|
Brady™
173317 |
0,275 x 0,5 in. | M710, BMP71 | 6,99 mm | Rechteck |
60.75 CHF 54.78 CHF / 750 Stück Sparen 5.97 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17828184
|
Brady™
173304 |
0,2 x 0,65 in. | M710, BMP71 | 5,08 mm | Rechteck |
64.15 CHF 57.83 CHF / 750 Stück Sparen 6.32 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17858304
|
Brady™
174337 |
0,275 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6,99 mm | Rechteck |
65.65 CHF 59.19 CHF / 750 Stück Sparen 6.46 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17878404
|
Brady™
174287 |
0,375 x 0,375 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 9,53 mm | Quadratisch |
46.20 CHF 41.70 CHF / 500 Stück Sparen 4.50 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17888774
|
Brady™
173333 |
0,375 x 0,375 in. | M710, BMP71 | 9,53 mm | Quadratisch |
42.75 CHF 38.55 CHF / 500 Stück Sparen 4.20 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 05-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17848454
|
Brady™
174197 |
0,375 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 9,53 mm | Rechteck |
68.50 CHF 61.81 CHF / 500 Stück Sparen 6.69 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17868804
|
Brady™
174431 |
0,375 x 1 in. | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 9,53 mm | Rechteck |
432.00 CHF 388.75 CHF / 5000 Stück Sparen 43.25 CHF 10% Rabatt |
Verfügbar ab: 05-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17848464
|
Brady™
174249 |
0,125 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 3,18 mm | Rechteck |
89.60 CHF 80.81 CHF / 750 Stück Sparen 8.79 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 05-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17808194
|
Brady™
174326 |
0,4 x 0,4 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 10,16 mm | Quadratisch |
48.20 CHF 43.51 CHF / 500 Stück Sparen 4.69 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17818324
|
Brady™
174104 |
0,6 x 1,9 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 15,24 mm | Rechteck |
62.35 CHF 56.24 CHF / 250 Stück Sparen 6.11 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17898344
|
Brady™
173321 |
0,4 x 0,4 in. | M710, BMP71 | 10,16 mm | Quadratisch |
44.70 CHF 40.30 CHF / 500 Stück Sparen 4.40 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 05-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17878414
|
Brady™
173313 |
0,5 x 0,5 in. | M710, BMP71 | 12,7 mm | Quadratisch |
55.55 CHF 50.10 CHF / 500 Stück Sparen 5.45 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17899054
|
Brady™
173363 |
0,5 x 1,5 in. | M710, BMP71 | 12,7 mm | Rechteck |
70.80 CHF 63.89 CHF / 500 Stück Sparen 6.91 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17888244
|
Brady™
174345 |
0,5 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 12,7 mm | Quadratisch |
60.00 CHF 54.10 CHF / 500 Stück Sparen 5.90 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17808144
|
Brady™
174256 |
0,5 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 12,7 mm | Rechteck |
76.40 CHF 68.95 CHF / 500 Stück Sparen 7.45 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17848164
|
Brady™
174207 |
0,5 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 12,7 mm | Rechteck |
68.50 CHF 61.81 CHF / 500 Stück Sparen 6.69 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17888204
|
Brady™
174493 |
0,5 x 0,5 in. | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 12,7 mm | Quadratisch |
405.00 CHF 364.38 CHF / 5000 Stück Sparen 40.62 CHF 10% Rabatt |
Verfügbar ab: 02-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17848114
|
Brady™
174468 |
0,5 x 1,5 in. | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 12,7 mm | Rechteck |
498.00 CHF 448.50 CHF / 5000 Stück Sparen 49.50 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 05-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17848764
|
Brady™
173445 |
0,5 x 1 in. | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | 12,7 mm | Rechteck |
445.00 CHF 400.43 CHF / 5000 Stück Sparen 44.57 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17818154
|
Brady™
174193 |
0,275 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6,99 mm | Rechteck |
83.20 CHF 75.06 CHF / 750 Stück Sparen 8.14 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17808414
|
Brady™
174099 |
0,75 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 19,05 mm | Rechteck |
61.30 CHF 55.27 CHF / 250 Stück Sparen 6.03 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17809144
|
Brady™
173367 |
0,125 x 1,5 in. | M710, BMP71 | 3,18 mm | Rechteck |
82.95 CHF 74.81 CHF / 750 Stück Sparen 8.14 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17814758
|
Brady™
173346 |
1 x 1,5 in. | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rechteck |
53.13 CHF 45.67 CHF / 1 Rollen Sparen 7.46 CHF 14% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
17879094
|
Brady™
173374 |
1 x 3 in. | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rechteck |
39.35 CHF 35.44 CHF / 100 Stück Sparen 3.91 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17879044
|
Brady™
173373 |
1 x 4 in. | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rechteck |
47.05 CHF 42.41 CHF / 100 Stück Sparen 4.64 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17801429
|
Brady™
174274 |
1 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25,4 mm | Rechteck |
53.72 CHF 49.36 CHF / 250 Stück Sparen 4.36 CHF 8% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17878114
|
Brady™
174282 |
1,5 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 38,1 mm | Quadratisch |
78.05 CHF 70.40 CHF / 250 Stück Sparen 7.65 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17849044
|
Brady™
173369 |
1,25 x 2,75 in. | M710, BMP71 | 31,75 mm | Rechteck |
51.10 CHF 46.10 CHF / 100 Stück Sparen 5.00 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17819144
|
Brady™
174453 |
1 x 1 in. | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 25,4 mm | Quadratisch |
316.00 CHF 283.43 CHF / 2500 Stück Sparen 32.57 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17879124
|
Brady™
173448 |
1 x 2 in. | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | 25,4 mm | Rechteck |
252.00 CHF 226.80 CHF / 1000 Stück Sparen 25.20 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17891409
|
Brady™
174220 |
1 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25,4 mm | Quadratisch |
43.60 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17888334
|
Brady™
174240 |
1 x 3 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25,4 mm | Rechteck |
42.50 CHF 38.29 CHF / 100 Stück Sparen 4.21 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17828444
|
Brady™
174242 |
1 x 4 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25,4 mm | Rechteck |
50.75 CHF 45.80 CHF / 100 Stück Sparen 4.95 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 05-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17838434
|
Brady™
174292 |
1,9 x 3 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 48,26 mm | Rechteck |
55.25 CHF 49.79 CHF / 100 Stück Sparen 5.46 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17818284
|
Brady™
174299 |
1,9 x 4 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 48,26 mm | Rechteck |
68.80 CHF 62.09 CHF / 100 Stück Sparen 6.71 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17878894
|
Brady™
173338 |
1,5 x 1,5 in. | M710, BMP71 | 38,1 mm | Quadratisch |
72.20 CHF 65.14 CHF / 250 Stück Sparen 7.06 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17848894
|
Brady™
173329 |
1,9 x 3 in. | M710, BMP71 | 48,26 mm | Rechteck |
51.10 CHF 46.10 CHF / 100 Stück Sparen 5.00 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17808954
|
Brady™
173326 |
1,9 x 4 in. | M710, BMP71 | 48,26 mm | Rechteck |
63.75 CHF 57.50 CHF / 100 Stück Sparen 6.25 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17898174
|
Brady™
174228 |
2 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 50,8 mm | Rechteck |
38.85 CHF 35.02 CHF / 100 Stück Sparen 3.83 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17849024
|
Brady™
173384 |
2 x 1 in. | M710, BMP71 | 50,8 mm | Rechteck |
36.00 CHF 32.41 CHF / 100 Stück Sparen 3.59 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
|
17858384
|
Brady™
174247 |
2,75 x 1,25 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 69,85 mm | Rechteck |
55.25 CHF 49.79 CHF / 100 Stück Sparen 5.46 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|
Beschreibung
- Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
- UL-zugelassen; CSA-zugelassen
- Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
- Betriebstemperatur von -70 °C bis 110 °C (-94 °F °bis 230 °F)
- Hergestellt aus B-423 Polyester-Material
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Weiß | |
| Stanzform | |
| Thermotransfer | |
| Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Inventar- und Inspektionskennzeichnung | |
| -94 °F bis +230 °F | |
| 0,003 in. |
| Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Polyester | |
| Unsteril | |
| Nein | |
| -70 bis +110 °C | |
| 0.076 mm |