Learn More
Brady™ Für raue Umgebungen geeignete Mehrzweck-Etiketten aus Polyester für M6/M7
Polyesteretiketten mit dauerhaftem Klebstoff eignen sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Solarmodulkennzeichnung.
Marke:  Brady™ 173313
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17878414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.55 CHF
    50.10 CHF / 500 Stück
    Sparen 5.45 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Betriebstemperatur von -70 °C bis 110 °C (-94 °F °bis 230 °F)
  • Hergestellt aus B-423 Polyester-Material
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Stanzform
Einseitig bedruckbar
Etikett
Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Inventar- und Inspektionskennzeichnung
Nein
Quadratisch
-70 bis +110 °C
0.076 mm
0,5 in.
12.7 mm
M7-7-423
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Ohne
Glanz
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
500 Etiketten
-94 °F bis +230 °F
0,003 in.
0,5 x 0,5 in.
0,5 in.
12,7 mm